Stampa…
3-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC5051-1G PC5051-5G
APOSPC5051-1GEA 183 EUR
APOSPC5051-1G APOSPC5051-5G
3-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
3-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula: C₉H₁₀BF₃O₃
Punto di fusione: 173…176 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08056361
CAS Number: 871332-96-6