Stampa…
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)anisole 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Methoxy-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Methoxy-5-nitrobenzotrifluoride
PC5050-100G PC5050-25G PC5050-500G
APOSPC5050-100GEA 129 EUR
APOSPC5050-100G APOSPC5050-25G APOSPC5050-500G
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)anisole 99%
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)anisole
Formula: C₈H₆F₃NO₃
Peso molecolare: 221,14 g/mol
Punto di fusione: 79…81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007328
CAS Number: 654-76-2
EINECS: 211-507-3
UN: 3261
ADR: 8,III