Stampa…
Sodium-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonate
Fornitore: Apollo Scientific
PC5041-25G PC5041-5G
APOSPC5041-25GEA 764 EUR
APOSPC5041-25G APOSPC5041-5G
Sodium-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonate
Sodium-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonate
Formula: C₇H₃F₃N₂O₇S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059068
CAS Number: 54495-25-9