Stampa…
4'-Fluoro[1,1'-biphenyl]-2-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC50399-1G PC50399-250MG PC50399-5G
APOSPC50399-1GEA 252 EUR
APOSPC50399-1G APOSPC50399-250MG APOSPC50399-5G
4'-Fluoro[1,1'-biphenyl]-2-amine 95%
4'-Fluoro[1,1'-biphenyl]-2-amine
Formula: C₁₂H₁₀FN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03424657
CAS Number: 321-63-1