Stampa…
(5-Methyl-3-trifluoromethyl-pyrazol-1-yl)acetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(5-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
PC50397-10G PC50397-1G PC50397-5G
APOSPC50397-10GEA 441 EUR
APOSPC50397-10G APOSPC50397-1G APOSPC50397-5G
(5-Methyl-3-trifluoromethyl-pyrazol-1-yl)acetic acid 95%
(5-Methyl-3-trifluoromethyl-pyrazol-1-yl)acetic acid
Formula: C₇H₇F₃N₂O₂
Peso molecolare: 208,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00297315
CAS Number: 345637-71-0