5-Amino-2-fluorobenzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
PC50393-100G
PC50393-25G
APOSPC50393-100GEA
149
EUR
APOSPC50393-100G
APOSPC50393-25G
5-Amino-2-fluorobenzonitrile 95%
5-Amino-2-fluorobenzonitrile
Formula:
C₇H₅FN₂ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00277872 CAS Number: 53312-81-5 |