Stampa…
(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5039-1G PC5039-25G PC5039-5G
APOSPC5039-1GEA 29.2 EUR
APOSPC5039-1G APOSPC5039-25G APOSPC5039-5G
(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)acetic acid
(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)acetic acid
Formula: C₈H₇FO₃
Punto di fusione: 130…134 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004348
CAS Number: 458-09-3
EINECS: 207-275-8