Stampa…
5-Bromo-2-fluorophenylisothiocyanate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC503018-1G PC503018-25G PC503018-5G PC503018-100G
APOSPC503018-1GEA 21.9 EUR
APOSPC503018-1G APOSPC503018-25G APOSPC503018-5G APOSPC503018-100G
5-Bromo-2-fluorophenylisothiocyanate
5-Bromo-2-fluorophenylisothiocyanate
Formula: C₇H₃BrFNS
Peso molecolare: 232,08 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09800737
CAS Number: 1027513-65-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III