Stampa…
4-Bromo-3-fluorophenyl isothiocyanate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC503016-1G PC503016-25G PC503016-5G
APOSPC503016-1GEA 48 EUR
APOSPC503016-1G APOSPC503016-25G APOSPC503016-5G
4-Bromo-3-fluorophenyl isothiocyanate
4-Bromo-3-fluorophenyl isothiocyanate
Formula: C₇H₃BrFNS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 362690-56-0
UN: 1759
ADR: 8,III