4-Bromo-2-fluorophenyl isothiocyanate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
PC503014-25G
PC503014-5G
APOSPC503014-25GEA
261
EUR
APOSPC503014-25G
APOSPC503014-5G
4-Bromo-2-fluorophenyl isothiocyanate
4-Bromo-2-fluorophenyl isothiocyanate
Formula:
C₇H₃BrFNS Punto di fusione: 37…42 °C Flash Pt: 110 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
CAS Number:
81171-71-3 UN: 1760 ADR: 8,II |