Stampa…
3-Bromo-4-fluorophenyl isothiocyanate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC503009-1G PC503009-25G PC503009-5G
APOSPC503009-1GEA 87.3 EUR
APOSPC503009-1G APOSPC503009-25G APOSPC503009-5G
3-Bromo-4-fluorophenyl isothiocyanate
3-Bromo-4-fluorophenyl isothiocyanate
Formula: C₇H₃BrFNS
Peso molecolare: 232,08 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 710351-24-9