Stampa…
Manganese(II) fluoride 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Manganese(II) difluoride, Manganese difluoride
PC5030-100G PC5030-25G PC5030-5G
APOSPC5030-100GEA 132 EUR
APOSPC5030-100G APOSPC5030-25G APOSPC5030-5G
Manganese(II) fluoride 99%
Manganese(II) fluoride
Formula: F₂Mn
Peso molecolare: 92,93 g/mol
Punto di fusione: 856 °C
Densità: 3,98 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016222
CAS Number: 7782-64-1