Diphenyliodonium trifluoromethanesulphonate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₃H₁₀F₃IO₃S Punto di fusione: 178…182 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00191356 CAS Number: 66003-76-7 |