Stampa…
4-Fluoro-3-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Fluoro-3-(2-hydroxyethylcarbamoyl)benzeneboronic acid
PC5028-1G PC5028-5G
APOSPC5028-1GEA 274 EUR
APOSPC5028-1G APOSPC5028-5G
4-Fluoro-3-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-Fluoro-3-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₉H₁₁BFNO₄
Peso molecolare: 227,00 g/mol
Punto di fusione: 89…91 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08235044
CAS Number: 874219-25-7