Stampa…
Methyl-2-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC502712-1G PC502712-5G
APOSPC502712-1GEA 74.1 EUR
APOSPC502712-1G APOSPC502712-5G
Methyl-2-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Methyl-2-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoate
Formula: C₉H₆BrF₃O₃
Peso molecolare: 299.04 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12025999
CAS Number: 1150114-81-0