Stampa…
(Bis(trifluoroacetoxy)iodo)pentafluorobenzene 96%
Fornitore: Apollo Scientific
PC5027-1G PC5027-5G
APOSPC5027-1GEA 119 EUR
APOSPC5027-1G APOSPC5027-5G
(Bis(trifluoroacetoxy)iodo)pentafluorobenzene 96%
(Bis(trifluoroacetoxy)iodo)pentafluorobenzene
Formula: C₁₀F₁₁IO₄
Punto di fusione: 120 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191612
CAS Number: 14353-88-9