Stampa…
(4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl)methanol
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
PC502690-1G PC502690-5G
APOSPC502690-1GEA 85.8 EUR
APOSPC502690-1G APOSPC502690-5G
(4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl)methanol
(4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl)methanol
Formula: C₈H₆BrF₃O₂
Peso molecolare: 271,0300 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12546981
CAS Number: 220996-81-6