Stampa…
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
PC502658-25G PC502658-5G
APOSPC502658-25GEA 430 EUR
APOSPC502658-25G APOSPC502658-5G
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₃F₃N₂O₂
Peso molecolare: 216,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05664270
CAS Number: 320-36-5