Magnesium trifluoromethanesulphonate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Magnesium trifluoromethanesulphonate, Magnesium triflate
Formula:
C₂F₆MgO₆S₂ Peso molecolare: 322.45 g/mol Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042601 CAS Number: 60871-83-2 UN: 3261 ADR: 8 III |