Stampa…
Methyl-2-fluoro-6-nitrobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-fluoro-6-nitrobenzoate
PC502597-1G PC502597-250MG
APOSPC502597-1GEA 109 EUR
APOSPC502597-1G APOSPC502597-250MG
Methyl-2-fluoro-6-nitrobenzoate
Methyl-2-fluoro-6-nitrobenzoate
Formula: C₈H₆FNO₄
Peso molecolare: 199,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09880026
CAS Number: 212189-78-1