Stampa…
Methyl-2-fluoro-5-nitrobenzenecarboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-fluoro-5-nitrobenzenecarboxylate, Methyl 2-fluoro-5-nitrobenzoate
PC502595-25G PC502595-100G PC502595-5G
APOSPC502595-25GEA 144 EUR
APOSPC502595-25G APOSPC502595-100G APOSPC502595-5G
Methyl-2-fluoro-5-nitrobenzenecarboxylate 98%
Methyl-2-fluoro-5-nitrobenzenecarboxylate
Formula: C₈H₆FNO₄
Peso molecolare: 199,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06203689
CAS Number: 2965-22-2