Stampa…
Methyl-3-fluoro-2-methoxybenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
PC502591-1G PC502591-5G
APOSPC502591-1GEA 109 EUR
APOSPC502591-1G APOSPC502591-5G
Methyl-3-fluoro-2-methoxybenzoate
Methyl-3-fluoro-2-methoxybenzoate
Formula: C₉H₉FO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09753133
CAS Number: 106428-04-0