Stampa…
Methyl-2-fluoro-4-iodobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-fluoro-4-iodobenzoate
PC502581-1G PC502581-5G
APOSPC502581-1GEA 125 EUR
APOSPC502581-1G APOSPC502581-5G
Methyl-2-fluoro-4-iodobenzoate
Methyl-2-fluoro-4-iodobenzoate
Formula: C₈H₆FIO₂
Peso molecolare: 280,0400 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11846098
CAS Number: 204257-72-7