Stampa…
4-Bromo-5-chloro-2-fluoroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
PC502456-10G PC502456-1G PC502456-5G
APOSPC502456-10GEA 655 EUR
APOSPC502456-10G APOSPC502456-1G APOSPC502456-5G
4-Bromo-5-chloro-2-fluoroaniline
4-Bromo-5-chloro-2-fluoroaniline
Formula: C₆H₄BrClFN
Peso molecolare: 224,4600 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09878173
CAS Number: 116369-24-5