Methyl-2-bromo-6-fluorobenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Methyl 2-bromo-6-fluorobenzoate, 2-Bromo-6-fluorobenzoic acid methyl ester
Formula:
C₈H₆BrFO₂ Peso molecolare: 233.04 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD10000922 CAS Number: 820236-81-5 |