Stampa…
1,2,5-Trifluoro-3-nitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
PC502429-1G PC502429-250MG PC502429-5G
APOSPC502429-1GEA 256 EUR
APOSPC502429-1G APOSPC502429-250MG APOSPC502429-5G
1,2,5-Trifluoro-3-nitrobenzene
1,2,5-Trifluoro-3-nitrobenzene
Formula: C₆H₂F₃NO₂
Peso molecolare: 177,08 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00456804
CAS Number: 66684-57-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III