Stampa…
2-Bromo-3-(difluoromethyl)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC502422-10G PC502422-1G PC502422-5G
APOSPC502422-10GEA 788 EUR
APOSPC502422-10G APOSPC502422-1G APOSPC502422-5G
2-Bromo-3-(difluoromethyl)pyridine 95%
2-Bromo-3-(difluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₄BrF₂N
Peso molecolare: 208,006 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18257230
CAS Number: 1211515-00-2