Stampa…
6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC502384-10G PC502384-5G
APOSPC502384-10GEA 582 EUR
APOSPC502384-10G APOSPC502384-5G
6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonyl chloride 97%
6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonyl chloride
Formula: C₆H₃ClF₃NO₂S
Peso molecolare: 245,61 g/mol
Punto di fusione: 40…45 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10699112
CAS Number: 959996-58-8
UN: 3261
ADR: 8,III