Stampa…
5-(Difluoromethyl)-2-fluoropyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC502322-10G PC502322-1G PC502322-250MG
APOSPC502322-10GEA 793 EUR
APOSPC502322-10G APOSPC502322-1G APOSPC502322-250MG
5-(Difluoromethyl)-2-fluoropyridine 97%
5-(Difluoromethyl)-2-fluoropyridine
Formula: C₆H₄F₃N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22199299
CAS Number: 1374659-41-2