Stampa…
2,4-Dichloro-6-fluoroquinazoline 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC502106-1G PC502106-5G
APOSPC502106-1GEA 104 EUR
APOSPC502106-1G APOSPC502106-5G
2,4-Dichloro-6-fluoroquinazoline 97+%
2,4-Dichloro-6-fluoroquinazoline
Formula: C₈H₃Cl₂FN₂
Peso molecolare: 217,0300 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09954884
CAS Number: 134517-57-0