Stampa…
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC50209-1G PC50209-5G PC50209-25G
APOSPC50209-1GEA 98.9 EUR
APOSPC50209-1G APOSPC50209-5G APOSPC50209-25G
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Formula: C₆H₃F₃N₂O₂
Punto di fusione: 170…175 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09054851
CAS Number: 306960-77-0