Stampa…
5-Fluoro-2-iodobenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC50205-1G PC50205-250MG PC50205-5G
APOSPC50205-1GEA 190 EUR
APOSPC50205-1G APOSPC50205-250MG APOSPC50205-5G
5-Fluoro-2-iodobenzaldehyde 97%
5-Fluoro-2-iodobenzaldehyde
Formula: C₇H₄FIO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07782057
CAS Number: 877264-44-3