Stampa…
Magnesio fluoruro, in polvere
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5020-100G PC5020-25G
APOSPC5020-100GEA 301 EUR
APOSPC5020-100G APOSPC5020-25G
Magnesio fluoruro, in polvere
Magnesio fluoruro
Formula: MgF₂
Punto di ebollizione: 2239 °C
Punto di fusione: 1261 °C
Densità: 3,148 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011108
CAS Number: 7783-40-6
EINECS: 231-995-1