Stampa…
5-Bromo-2,4-difluorotoluene
Fornitore: Apollo Scientific
PC501997-1G PC501997-25G PC501997-5G
APOSPC501997-1GEA 21.9 EUR
APOSPC501997-1G APOSPC501997-25G APOSPC501997-5G
5-Bromo-2,4-difluorotoluene
5-Bromo-2,4-difluorotoluene
Formula: C₇H₅BrF₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15144620
CAS Number: 159277-47-1