Stampa…
4-Bromo-2,5-difluorobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501855-1G PC501855-25G PC501855-5G
APOSPC501855-1GEA 17.6 EUR
APOSPC501855-1G APOSPC501855-25G APOSPC501855-5G
4-Bromo-2,5-difluorobenzoic acid
4-Bromo-2,5-difluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrF₂O₂
Peso molecolare: 237,0000 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00844105
CAS Number: 28314-82-1