Stampa…
Methyl-3-bromo-5-fluorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
PC501800-25G PC501800-5G PC501800-100G
APOSPC501800-25GEA 51.5 EUR
APOSPC501800-25G APOSPC501800-5G APOSPC501800-100G
Methyl-3-bromo-5-fluorobenzoate
Methyl-3-bromo-5-fluorobenzoate
Formula: C₈H₆BrFO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07780735
CAS Number: 334792-52-8