Stampa…
2-Fluoro-3-nitroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501674-1G PC501674-250MG PC501674-5G
APOSPC501674-1GEA 114 EUR
APOSPC501674-1G APOSPC501674-250MG APOSPC501674-5G
2-Fluoro-3-nitroaniline
2-Fluoro-3-nitroaniline
Formula: C₆H₅FN₂O₂
Punto di fusione: 114…116 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11046757
CAS Number: 21397-11-5