Stampa…
Methyl-2-fluoro-4-formylbenzoate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-fluoro-4-formylbenzoate
PC501652-1G PC501652-5G
APOSPC501652-1GEA 33.5 EUR
APOSPC501652-1G APOSPC501652-5G
Methyl-2-fluoro-4-formylbenzoate 96%
Methyl-2-fluoro-4-formylbenzoate
Formula: C₉H₇FO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20231454
CAS Number: 85070-58-2