Stampa…
4-Fluoro-3-formylbenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501645-5G PC501645-25G
APOSPC501645-5GEA 352 EUR
APOSPC501645-5G APOSPC501645-25G
4-Fluoro-3-formylbenzoic acid 97%
4-Fluoro-3-formylbenzoic acid
Formula: C₈H₅FO₃
Punto di fusione: 152…153 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06411555
CAS Number: 845885-90-7