Stampa…
4-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonamide
Fornitore: Apollo Scientific
PC501637-1G PC501637-5G
APOSPC501637-1GEA 55.3 EUR
APOSPC501637-1G APOSPC501637-5G
4-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonamide
4-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonamide
Formula: C₆H₅FN₂O₄S
Peso molecolare: 220,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08703185
CAS Number: 406233-31-6