Stampa…
Methyl-2-fluoro-5-formylbenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl-2-Fluoro-5-formyl-benzoate
PC501609-1G PC501609-5G PC501609-10G
APOSPC501609-1GEA 62.6 EUR
APOSPC501609-1G APOSPC501609-5G APOSPC501609-10G
Methyl-2-fluoro-5-formylbenzoate 95%
Methyl-2-fluoro-5-formylbenzoate
Formula: C₉H₇FO₃
Peso molecolare: 182,15 g/mol
Punto di fusione: 62…64 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18904319
CAS Number: 165803-94-1