3'-Bromo-5'-fluoroacetophenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC501607-10G
PC501607-1G
PC501607-5G
PC501607-25G
APOSPC501607-10GEA
235
EUR
APOSPC501607-10G
APOSPC501607-1G
APOSPC501607-5G
APOSPC501607-25G
3'-Bromo-5'-fluoroacetophenone 95%
3'-Bromo-5'-fluoroacetophenone
Formula:
C₈H₆BrFO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11847746 CAS Number: 105515-20-6 |