Stampa…
4-Fluoro-3-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Fluoro-3-(methylcarbamoyl)phenyl)boronic acid, 4-Fluoro-3-(methylcarbamoyl)benzeneboronic acid
PC5016-250MG PC5016-1G PC5016-5G
APOSPC5016-250MGEA 43.7 EUR
APOSPC5016-250MG APOSPC5016-1G APOSPC5016-5G
4-Fluoro-3-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid 96%
4-Fluoro-3-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₉BFNO₃
Peso molecolare: 196,97 g/mol
Punto di fusione: 226…228 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08235038
CAS Number: 874219-19-9