Stampa…
5-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
PC501543-1G PC501543-5G
APOSPC501543-1GEA 114 EUR
APOSPC501543-1G APOSPC501543-5G
5-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzaldehyde
5-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₆BrFO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04112582
CAS Number: 497224-12-1