Stampa…
2-Chloro-7-fluoro-1H-benzo[d]imidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501474-1G PC501474-250MG PC501474-5G
APOSPC501474-1GEA 205 EUR
APOSPC501474-1G APOSPC501474-250MG APOSPC501474-5G
2-Chloro-7-fluoro-1H-benzo[d]imidazole
2-Chloro-7-fluoro-1H-benzo[d]imidazole
Formula: C₇H₄ClFN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 256519-11-6