Stampa…
4-Bromo-2-chloro-5-fluoro-1-iodobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Bromo-2-chloro-5-fluoroiodobenzene, 1-Bromo-5-chloro-2-fluoro-4-iodobenzene
PC501466-1G PC501466-5G PC501466-25G
APOSPC501466-1GEA 87.3 EUR
APOSPC501466-1G APOSPC501466-5G APOSPC501466-25G
4-Bromo-2-chloro-5-fluoro-1-iodobenzene 95%
4-Bromo-2-chloro-5-fluoro-1-iodobenzene
Formula: C₆H₂BrClFI
Peso molecolare: 335,34 g/mol
Punto di fusione: 34…38 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09878157
CAS Number: 1000572-73-5