Stampa…
1-Fluoro-4-methoxy-2-methyl-5-nitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Fluoro-5-methyl-2-nitroanisole
PC501455-1G PC501455-5G
APOSPC501455-1GEA 139 EUR
APOSPC501455-1G APOSPC501455-5G
1-Fluoro-4-methoxy-2-methyl-5-nitrobenzene
1-Fluoro-4-methoxy-2-methyl-5-nitrobenzene
Formula: C₈H₈FNO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18157656
CAS Number: 182880-71-3