Stampa…
3-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501430-10G PC501430-1G PC501430-5G
APOSPC501430-10GEA 306 EUR
APOSPC501430-10G APOSPC501430-1G APOSPC501430-5G
3-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde 97%
3-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde
Formula: C₇H₄FNO₃
Peso molecolare: 169,1100 g/mol
Punto di fusione: 47…49 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11111000
CAS Number: 108159-96-2