Stampa…
3'-Methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC501401-10G PC501401-5G
APOSPC501401-10GEA 219 EUR
APOSPC501401-10G APOSPC501401-5G
3'-Methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
3'-Methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formula: C₉H₇F₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00461893
CAS Number: 1736-06-7