2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC501372-1G
PC501372-5G
APOSPC501372-1GEA
77
EUR
APOSPC501372-1G
APOSPC501372-5G
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
Formula:
C₈H₇FO₄S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11615492 CAS Number: 142994-04-5 |